VWR® Traceable®, Hochpräzises Thermometer mit Dreifach-Anzeige
Lieferant: VWR Collection
620-1824EA 224 EUR
620-1824 620-1884 620-1886 620-1885
VWR® Traceable®, Hochpräzises Thermometer mit Dreifach-Anzeige
Thermometer Digitalthermometer
Diese Digitalthermometer gemäß internationalen Normen liefern exakte Messwerte, wie sie bei kritischen Anforderungen, Qualitätskontrollen und Routinemessungen erforderlich sind. Der Edelstahlfühler zeigt selbst die kleinsten Temperaturveränderungen in Flüssigkeiten, Luft/Gas und halbfesten Stoffen an. Die Thermometer speichern die genaue Uhrzeit und das Datum, wenn Temperaturen Sollwerte über-/unterschreiten.
  • Dreizeiliges Display: Maximum-/Minimum-Werte und aktuelle Temperatur
  • Zeigt die genaue Uhrzeit und das Datum von Temperaturüberschreitungen bzw. -unterschreitungen an
  • Jeweils zwei programmierbare visuelle (LED) und akustische Alarme warnen, wenn die Temperatur außerhalb des oberen oder unteren Grenzwerts liegt
Edelstahlfühler (Lר: 15×3,2 mm) mit 1,5-m-Kabel.
High accuracy of 0,05 °C at up to three test points (within ±2,0 °C): 0,00; 25,00; 37,00 °C (otherwise ±0,3 °C).
Standards: Zertifikat belegt Rückführbarkeit auf NIST. Konform mit ISO/IEC, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Lieferung inklusive Traceable Kalibrierzertifikat, zwei AA-Batterien, Ständer, VELCRO® Klettband und Magnetstreifen sowie Wandhalterung.