Ammoniaklösung 10%, technische Qualität
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
20074.5010 20074.6010 20074.7910
KRAF20074.5010EA 43.6 EUR
KRAF20074.5010 KRAF20074.6010 KRAF20074.7910
Ammoniaklösung 10%, technische Qualität
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Molecular Weight: 35.05 g/mol
Dichte: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III