Ammonium-Standardlösung, 1.000 mg/l NH4 in Wasser (aus (NH4)Cl) Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: Bernd Kraft
21527.0000
21527.1000
KRAF21527.0000EA
38.3
EUR
KRAF21527.0000
KRAF21527.1000
Ammonium-Standardlösung, 1.000 mg/l NH4 in Wasser (aus (NH4)Cl) Standard für die Ionenchromatographie
Standards
Kationischer Standards
Ammonium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST