2,4,6-Trimethylbenzylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Chlormethyl)-2,4,6-trimethylbenzol, α-Chlor-1,2,4,6-tetramethylbenzol
159780050 159780250
ACRO159780050EA 32.3 EUR
ACRO159780050 ACRO159780250
2,4,6-Trimethylbenzylchlorid 98%
2,4,6-Trimethylbenzylchlorid
Formel: C₁₀H₁₃Cl
Molecular Weight: 168,67 g/mol
Siedepunkt: 114…115 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 34…38 °C
Flammpunkt: 106 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000901
CAS-Nummer: 1585-16-6
EINECS: 216-440-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Fused solid or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 42 °C
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %