Bariumhydroxid Octahydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Ätzbaryt

20087.1600 20087.2600 20087.3600 20087.5600
KRAF20087.1600EA 53.4 EUR
KRAF20087.1600 KRAF20087.2600 KRAF20087.3600 KRAF20087.5600
Bariumhydroxid Octahydrat analytisches Reagens
Bariumhydroxid Octahydrat
Formel: Ba(OH)₂·8H₂O
Molecular Weight: 315,47 g/mol
Siedepunkt: 780 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78 °C
Dichte: 2,18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149152
CAS-Nummer: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,00980

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR