Ammoniaklösung 20% analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak

20072.3010 20072.4010 20072.5010 20072.6010
KRAF20072.3010EA 91 EUR
KRAF20072.3010 KRAF20072.4010 KRAF20072.5010 KRAF20072.6010
Ammoniaklösung 20% analytisches Reagens
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR