Bernsteinsäure, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Ethandicarbonsäure-(1,2), 1,4-Butandisäure

20089.2600 20089.3600 20089.5600
KRAF20089.2600EA 40 EUR
KRAF20089.2600 KRAF20089.3600 KRAF20089.5600
Bernsteinsäure, reinst
Bernsteinsäure
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 182 °C
Dichte: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002789
CAS-Nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR