Ethanolamin zA

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: 2-Aminoethanol, Monoethanolamin

21095.3700 21095.4700
KRAF21095.3700EA 70.6 EUR
KRAF21095.3700 KRAF21095.4700
Ethanolamin zA
Ethanolamin
Formel: NH₂CH₂CH₂OH
Molecular Weight: 61.08 g/mol
Siedepunkt: 171
Schmelzpunkt: 10.5
Dichte: 1.0164 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008183
CAS-Nummer: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8 III
Merck Index: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR