Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridiniumbromid
46067-250ML-F 46067-50ML-F
SIAL46067-250ML-FEA 399 EUR
SIAL46067-250ML-F SIAL46067-50ML-F
Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
Molecular Weight: 394.31 g/mol
Siedepunkt: 72
MDL: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
Merck Index: 13,04751