Ammoniaklösung 32%, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
20069.3700 20069.4710 20069.5010 20069.6010
KRAF20069.3700EA 0 EUR
KRAF20069.3700 KRAF20069.4710 KRAF20069.5010 KRAF20069.6010
Ammoniaklösung 32%, reinst
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Siedepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60…–57,5 °C
Dichte: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III