E/E 70% ≥70% (v/v) analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol
20108.2000 20108.3000 20108.4000 20108.5300
KRAF20108.2000EA 86.8 EUR
KRAF20108.2000 KRAF20108.3000 KRAF20108.4000 KRAF20108.5300
E/E 70% ≥70% (v/v) analytisches Reagens
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78,3
Schmelzpunkt: -117
Flammpunkt: 12
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 III
Merck Index: 12,03806