Kaliumhydroxid 6 mol/l (6 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali
20156.3000 20156.5020 20156.6020
KRAF20156.3000EA 151 EUR
KRAF20156.3000 KRAF20156.5020 KRAF20156.6020
Kaliumhydroxid 6 mol/l (6 N) in wässriger Lösung
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 III
Merck Index: 12,07806