1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan
Lieferant: ABCR
AB111418.0250 AB111418.0025
ABCRAB111418.0250EA 0 EUR
ABCRAB111418.0250 ABCRAB111418.0025
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan
Formel: C₄H₁₄OSi₂
Molecular Weight: 134,33 g/mol
Siedepunkt: 71 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,7555 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008256
CAS-Nummer: 3277-26-7
EINECS: 221-906-4