Kaliumhydroxid 0.23 mol/l (0.23 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
|
Achtung
|
Synonyme:
Kalihydrat, Ätzkali
05179.6020
05179.6400
05179.7400
05179.5020
05179.5400
KRAF05179.6020EA
133
EUR
KRAF05179.6020
KRAF05179.6400
KRAF05179.7400
KRAF05179.5020
KRAF05179.5400
Kaliumhydroxid 0.23 mol/l (0.23 N) in wässriger Lösung
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH Molecular Weight: 56,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...