Ethanol 40,0% (v/v), reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

07125.4000 07125.3000 07125.5300
KRAF07125.4000EA 281 EUR
KRAF07125.4000 KRAF07125.3000 KRAF07125.5300
Ethanol 40,0% (v/v), reinst
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03795

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR