E/E 68% v/v zA, Determination_alcohol_milk
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol
07057.3000 07057.1000 07057.4000
KRAF07057.3000EA 174 EUR
KRAF07057.3000 KRAF07057.1000 KRAF07057.4000
E/E 68% v/v zA, Determination_alcohol_milk
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78.3
Schmelzpunkt: -117
Flammpunkt: 12
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 III
Merck Index: 12,03806