Ammoniaklösung 0.1 mol/l (0.1 N)
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
03276.3000 03276.4000 03276.5020
KRAF03276.3000EA 61.5 EUR
KRAF03276.3000 KRAF03276.4000 KRAF03276.5020
Ammoniaklösung 0.1 mol/l (0.1 N)
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6