Ammoniaklösung 0.5 N
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
03277.3000 03277.4000 03277.5020
KRAF03277.3000EA 146 EUR
KRAF03277.3000 KRAF03277.4000 KRAF03277.5020
Ammoniaklösung 0.5 N
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6