Eriochromschwarz T 1% in Natriumchlorid
Lieferant: Bernd Kraft
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)-6-nitro-2-naphthol-4-sulfonsäure Natriumsalz, Natrium-3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalinsulfonat
04124.0600
04124.0602
04124.0601
KRAF04124.0600EA
79.4
EUR
KRAF04124.0600
KRAF04124.0602
KRAF04124.0601
Eriochromschwarz T 1% in Natriumchlorid
Eriochromschwarz T
Formel:
C₂₀H₁₂N₃NaO₇S Molecular Weight: 461.39 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003935 CAS-Nummer: 1787-61-7 EINECS: 217-250-3 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,03702 |