E/E absolut (versteuert) ≥99,9%, CHROMASOLV™, Gradienten-Qualität für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol
34963-1L 34963-2.5L
34963-1LEA 234.59 EUR
34963-1L 34963-2.5L
E/E absolut (versteuert) ≥99,9%, CHROMASOLV™, Gradienten-Qualität für die HPLC, Riedel-de Haën™
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78…79 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0.790…0.791 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: 12
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0005 %
Suitability for IR spectroscopy complying
Suitability for UV spectroscopy complying
Transmittance at 210 nm Min. 25 %
Transmittance at 225 nm Min. 65 %
Transmittance at 240 nm Min. 85 %
Transmittance from 260 nm Min. 98 %
HPLC Gradient at 235 nm Max. 5 mAU
HPLC Gradient at 254 nm Max. 2 mAU
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb
Autoignition Temperature 683 °F