ortho-Phosphorsäure 10%, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Phosphorsäure, Orthophosphorsäure

20133.2000 20133.3000 20133.4000 20133.5020 20133.6020
KRAF20133.2000EA 0 EUR
KRAF20133.2000 KRAF20133.3000 KRAF20133.4000 KRAF20133.5020 KRAF20133.6020
ortho-Phosphorsäure 10%, reinst
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Molecular Weight: 98 g/mol
Siedepunkt: 158
Schmelzpunkt: 21
Dichte: ∼1.1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR