ortho-Phosphorsäure 25% zA, TOC
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Phosphorsäure, Orthophosphorsäure
12495.3000 12495.1000
KRAF12495.3000EA 264 EUR
KRAF12495.3000 KRAF12495.1000
ortho-Phosphorsäure 25% zA, TOC
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Molecular Weight: 98 g/mol
Siedepunkt: 158
Schmelzpunkt: 21
Dichte: 1.5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344