Natriumhydroxid 0.02 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Caustic soda
25073.3000 25073.4000 25073.5400
KRAF25073.3000EA 67 EUR
KRAF25073.3000 KRAF25073.4000 KRAF25073.5400
Natriumhydroxid 0.02 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627