Natriumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Lieferant: Bernd Kraft
Achtung
Synonyme: Caustic soda
25071.3000 25071.4000 25071.5400
KRAF25071.3000EA 151 EUR
KRAF25071.3000 KRAF25071.4000 KRAF25071.5400
Natriumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627