Schwefelsäure 0.02 mol/l (0.04 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
03110.2000
03110.3000
03110.5020
03110.5400
03110.6020
03110.6400
KRAF03110.2000EA
0
EUR
KRAF03110.2000
KRAF03110.3000
KRAF03110.5020
KRAF03110.5400
KRAF03110.6020
KRAF03110.6400
Schwefelsäure 0.02 mol/l (0.04 N) in wässriger Lösung
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...