Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
63069-100ML 63069-500ML
SIAL63069-100MLEA 122 EUR
SIAL63069-100ML SIAL63069-500ML
Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molecular Weight: 95,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684