Tetrahydrofuran stabilisiert analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Tetramethylenoxid, Furantetrahydrid, 1,4-Oxidobutan, Oxolan, THF

Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

19884.2700 19884.3700 19884.4700
KRAF19884.2700EA 52.6 EUR
KRAF19884.2700 KRAF19884.3700 KRAF19884.4700
Tetrahydrofuran stabilisiert analytisches Reagens
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 66
Schmelzpunkt: –108.5 °C
Dichte: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –21.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR