α'-Chlor-α,α,α-trifluor-p-xylol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 4-(Trifluormethyl)benzylchlorid, 4-(Chlormethyl)benzotrifluorid, 1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethyl)benzol
SPB01488.250 SPB01488.1
CHMPSPB01488.250EA 0 EUR
CHMPSPB01488.250 MAYBSPB01488.1
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-p-xylol
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-p-xylol
Formel: C₈H₆ClF₃
Molecular Weight: 194.58 g/mol
Siedepunkt: 47…49 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 19
Dichte: 1.31 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040772
CAS-Nummer: 939-99-1
UN: 3265
ADR: 8 III