2-Amino-4-ethylpyridin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Ethylpyridin-2-amin, 4-Ethyl-2-pyridylamin
BTB11175.1
BTB11175.10
BTB11175.50
MAYBBTB11175.1EA
0
EUR
MAYBBTB11175.1
MAYBBTB11175.10
MAYBBTB11175.50
2-Amino-4-ethylpyridin
2-Amino-4-ethylpyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molecular Weight: 122,17 g/mol |
MDL:
MFCD00129025 CAS-Nummer: 33252-32-3 EINECS: 251-430-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |