Ameisensäure ≥95%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W248703-10KG-K
W248703-1KG-K
W248703-25KG-K
W248703-5KG-K
SIALW248703-10KG-KEA
494
EUR
SIALW248703-10KG-K
SIALW248703-1KG-K
SIALW248703-25KG-K
SIALW248703-5KG-K
Ameisensäure ≥95%, Sigma-Aldrich®
Ameisensäure
Formel:
HCO₂H Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003297 CAS-Nummer: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8,II |