1-Butanol ACS analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: 1-Butylalkohol, 1-Hydroxybutan, n-Butanol, Propylcarbinol

16046.3000 16046.4000 16046.5300
KRAF16046.3000EA 64.5 EUR
KRAF16046.3000 KRAF16046.4000 KRAF16046.5300
1-Butanol ACS analytisches Reagens
1-Butanol
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Molecular Weight: 74.12 g/mol
Siedepunkt: 117.6
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 30
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002964
CAS-Nummer: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3 III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR