Divinylbenzol (Isomerengemisch) stabilisiert, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DVB, Divinylbenzene
Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
169099-1L 169099-250ML
SIAL169099-1LEA 298 EUR
SIAL169099-1L SIAL169099-250ML
Divinylbenzol (Isomerengemisch) stabilisiert, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
Divinylbenzol (Isomerengemisch)
Formel: C₁₀H₁₀
Molecular Weight: 130.19 g/mol
MDL: MFCD01778656
CAS-Nummer: 1321-74-0
EINECS: 215-325-5