Tetrahydrofuran, isokratische Qualität für die HPLC, für die Spektroskopie
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetramethylenoxid, Furantetrahydrid, 1,4-Oxidobutan, Oxolan, THF
19223.3700
19223.4700
KRAF19223.3700EA
99.9
EUR
KRAF19223.3700
KRAF19223.4700
Tetrahydrofuran, isokratische Qualität für die HPLC, für die Spektroskopie
Tetrahydrofuran
Formel:
C₄H₈O Molecular Weight: 72.11 g/mol Siedepunkt: 66 Schmelzpunkt: –108.5 °C Dichte: 0.888 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –21.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005356 CAS-Nummer: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3 II REACH: 05-2114615188-48 Merck Index: 12,09351 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...