Calciumchlorid 2,75% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Chlorcalcium
35652.AP
35652.K2
35652.APEA
33.2
EUR
35652.AP
35652.K2
Calciumchlorid 2,75% (w/v) in wässriger Lösung
Calciumchlorid
Molecular Formula: CaCl2
Formula Weight: 110.99
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00010903
Formel:
CaCl₂ Molecular Weight: 110.98 g/mol Siedepunkt: 1600 Schmelzpunkt: 772 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010903 CAS-Nummer: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 Merck Index: 14,01659 |