Oxalsäureethylesterchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl oxalyl monochloride, Oxalic Acid Monoethyl Ester Chloride, Ethyl Chlorooxoacetate, Ethyl Chloroglyoxylate, Chloroglyoxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl chloroformylformate
118780250
118781000
118785000
ACRO118780250EA
32
EUR
ACRO118780250
ACRO118781000
ACRO118785000
Oxalsäureethylesterchlorid 98%
Oxalsäureethylesterchlorid
Formel:
C₄H₅ClO₃ Molecular Weight: 136,53 g/mol Siedepunkt: 135 °C (760 mmHg) Dichte: 1,22 g/cm³ Flammpunkt: 41 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000706 CAS-Nummer: 4755-77-5 EINECS: 225-285-0 UN: 2920 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤200 APHA |