Oxalsäuremethylesterchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 2-chloro-2-oxoacetate, Methyl chloroglyoxylate
L13258.06 L13258.14 L13258.22
L13258.06EA 34.2 EUR
L13258.06 L13258.14 L13258.22
Oxalsäuremethylesterchlorid ≥97%
Oxalsäuremethylesterchlorid
Purity: 97% CAS No.: 5781-53-3 Molecular Formula: C3H3ClO3 Formula Weight: 122.51 Flash Point: 46°(114°F) Refractive Index: 1.4190 Odour: Acrid Boiling Point: 115-118° Beilstein Reference: 1071541 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000705
Formel: C₃H₃ClO₃
Molecular Weight: 122,51 g/mol
Siedepunkt: 115…118 °C
Dichte: 1,332
Flammpunkt: 46 °C (114 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000705
CAS-Nummer: 5781-53-3
EINECS: 227-307-4
UN: 2920
ADR: 8,II