Oxalsäuremethylesterchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl 2-chloro-2-oxoacetate, Methyl chloroglyoxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
151440-10G 151440-50G 151440-5G
SIAL151440-10GEA 91.7 EUR
SIAL151440-10G SIAL151440-50G SIAL151440-5G
Oxalsäuremethylesterchlorid, Sigma-Aldrich®
Oxalsäuremethylesterchlorid
Formel: C₃H₃ClO₃
Molecular Weight: 122,51 g/mol
MDL: MFCD00000705
CAS-Nummer: 5781-53-3
EINECS: 227-307-4
UN: 2920
ADR: 8,II