Pyridoxal Hydrochlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, Pyridoxal HCl
352710050 352710010 352710250 352711000 352715000
ACRO352710050EA 74 EUR
ACRO352710050 ACRO352710010 ACRO352710250 ACRO352711000 ACRO352715000
Pyridoxal Hydrochlorid 99%
Pyridoxal Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₀ClNO₃
Molecular Weight: 203.62 g/mol
Schmelzpunkt: 171…175 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012809
CAS-Nummer: 65-22-5
EINECS: 200-602-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥98.5 %