Pyridoxal Hydrochlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A17855.06EA 45.3 EUR
A17855.06 A17855.14 A17855.22
Pyridoxal Hydrochlorid ≥99%
Pyridoxal Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₀ClNO₃
Molecular Weight: 203,62 g/mol
Schmelzpunkt: 172…174 °C (Zersetzung)
MDL: MFCD00012809
CAS-Nummer: 65-22-5
EINECS: 200-602-5
Merck Index: 14,7978