Pyridoxal Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL271748-1GEA 42.5 EUR
SIAL271748-1G SIAL271748-25G SIAL271748-5G
Pyridoxal Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Pyridoxal Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₀ClNO₃
Molecular Weight: 203,62 g/mol
MDL: MFCD00012809
CAS-Nummer: 65-22-5
EINECS: 200-602-5