Pyridoxal Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, Pyridoxal HCl
93759-5G
93759-100G
93759-25G
SIAL93759-5GEA
62.6
EUR
SIAL93759-5G
SIAL93759-100G
SIAL93759-25G
Pyridoxal Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Pyridoxal Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₀ClNO₃ Molecular Weight: 203.62 g/mol |
MDL:
MFCD00012809 CAS-Nummer: 65-22-5 EINECS: 200-602-5 |