Pyridoxal Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIALP9130-5GEA
96.7
EUR
SIALP9130-5G
PFIZP-9130
SIALP9130-25G
SIALP9130-500MG
SIALP9130-100G
Pyridoxal Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Pyridoxal Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₀ClNO₃ Molecular Weight: 203,62 g/mol |
MDL:
MFCD00012809 CAS-Nummer: 65-22-5 EINECS: 200-602-5 |