Bromhydrochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Bromobenzene-1,4-diol
167134-10G 167134-1G
SIAL167134-10GEA 211 EUR
SIAL167134-10G SIAL167134-1G
Bromhydrochinon, Sigma-Aldrich®
Bromhydrochinon
Formel: C₆H₅BrO₂
Molecular Weight: 189,01 g/mol
MDL: MFCD00041747
CAS-Nummer: 583-69-7
EINECS: 209-516-2