di-Kaliumoxalat 0.25 mol/l aqueous solution
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Oxalsäure Dikaliumsalz, Oxalsäure Kaliumsalz, Ethandisäure Dikaliumsalz
01126.2000 01126.3000 01126.5000
KRAF01126.2000EA 0 EUR
KRAF01126.2000 KRAF01126.3000 KRAF01126.5000
di-Kaliumoxalat 0.25 mol/l aqueous solution
di-Kaliumoxalat
Formel: C₂K₂O₄
Molecular Weight: 166.22 g/mol
Dichte: 2.13
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012464
CAS-Nummer: 583-52-8
EINECS: 209-506-8
Merck Index: 12,07820