2,3-Dimethylhydrochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,4-Dihydroxy-2,3-dimethylbenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
300756-25G 300756-5G
SIAL300756-25GEA 581 EUR
SIAL300756-25G SIAL300756-5G
2,3-Dimethylhydrochinon, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylhydrochinon
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138.17 g/mol
MDL: MFCD00009997
CAS-Nummer: 608-43-5