2-Chlor-4-ethylpyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6168-5G
HC-6168-1G
COBBHC-6168-5GEA
796
EUR
COBBHC-6168-5G
COBBHC-6168-1G
2-Chlor-4-ethylpyrimidin
2-Chloro-4-ethylpyrimidine
Formel:
C₆H₇ClN₂ |
MDL:
MFCD10699651 CAS-Nummer: 188707-99-5 |