2-Chlor-5-ethylpyrimidin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H26856.06 H26856.14
H26856.06EA 75.9 EUR
H26856.06 H26856.14
2-Chlor-5-ethylpyrimidin ≥98%
2-Chloro-5-ethylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 111196-81-7 Molecular Formula: C6H7ClN2 Formula Weight: 142.59 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.521 Boiling Point: 223° MDL No.: MFCD00799503
Formel: C₆H₇ClN₂
Molecular Weight: 142,59 g/mol
Siedepunkt: 223 °C
Dichte: 1,174
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL: MFCD00799503
CAS-Nummer: 111196-81-7