2-Chlor-5-ethylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
457485-1G 457485-5G
SIAL457485-1GEA 22.9 EUR
SIAL457485-1G SIAL457485-5G
2-Chlor-5-ethylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-ethylpyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂
Molecular Weight: 142,59 g/mol
MDL: MFCD00799503
CAS-Nummer: 111196-81-7