2-Chlor-5-fluorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
651753-1G 651753-250MG
SIAL651753-1GEA 158 EUR
SIAL651753-1G SIAL651753-250MG
2-Chlor-5-fluorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄H₂ClFN₂
Molecular Weight: 132,52 g/mol
MDL: MFCD03788197
CAS-Nummer: 62802-42-0
UN: 3267
ADR: 8,III