4,6-Dichlor-5-nitropyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D69300-25G D69300-5G
SIALD69300-25GEA 242 EUR
SIALD69300-25G SIALD69300-5G
4,6-Dichlor-5-nitropyrimidin, Sigma-Aldrich®
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formel: C₄HCl₂N₃O₂
Molecular Weight: 193,98 g/mol
MDL: MFCD00006107
CAS-Nummer: 4316-93-2
EINECS: 224-340-6